4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8042-1G PC8042-5G
APOSPC8042-1GEA 720 SEK
APOSPC8042-1G APOSPC8042-5G
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Formel: C₉H₇F₃OS
Smältpunkt: 28…31 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236332
CAS nummer: 713-67-7