Zinc fluoride, vattenfri 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC8030-100G
PC8030-250G
PC8030-25G
APOSPC8030-100GEA
1075
SEK
APOSPC8030-100G
APOSPC8030-250G
APOSPC8030-25G
Zinc fluoride, vattenfri 99%
Zinc fluoride
Formel:
F₂Zn MW: 103.39 g/mol Kokpunkt: 1500 °C Smältpunkt: 872 °C Densitet: 4.95 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011298 CAS nummer: 7783-49-5 EINECS: 232-001-9 |