2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC8023-25G PC8023-5G
APOSPC8023-25GEA 2075 SEK
APOSPC8023-25G APOSPC8023-5G
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline
Formel: C₇H₆F₃NS
MW: 193,19 g/mol
Smältpunkt: 30…34 °C
Flampunkt: 90,55 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00236333
CAS nummer: 347-55-7
EINECS: 206-473-1