2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
PC7997-500MG PC7997-1G
APOSPC7997-500MGEA 6600 SEK
APOSPC7997-500MG APOSPC7997-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₂OS
Smältpunkt: 42…45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09864683
CAS nummer: 1000339-88-7