2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7983-5G PC7983-1G PC7983-10G
APOSPC7983-5GEA 635 SEK
APOSPC7983-5G APOSPC7983-1G APOSPC7983-10G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂F₂IN
MW: 240,98 g/mol
Kokpunkt: 85…87 °C/15mmHg
Smältpunkt: 41…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09743595
CAS nummer: 685517-67-3