3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC7971-1G
PC7971-5G
PC7971-10G
APOSPC7971-1GEA
260
SEK
APOSPC7971-1G
APOSPC7971-5G
APOSPC7971-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel:
C₆H₃BrF₃NO Smältpunkt: 170…171 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02691223 CAS nummer: 76041-73-1 |