2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7965-5G PC7965-1G PC7965-25G
APOSPC7965-5GEA 1850 SEK
APOSPC7965-5G APOSPC7965-1G APOSPC7965-25G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smältpunkt: 65…66 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115981
CAS nummer: 256417-11-5