3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC7964-100G PC7964-25G PC7964-5G
APOSPC7964-100GEA 2850 SEK
APOSPC7964-100G APOSPC7964-25G APOSPC7964-5G
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Smältpunkt: 161…162 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143161
CAS nummer: 350-29-8