4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7963-100G PC7963-25G PC7963-500G
APOSPC7963-100GEA 3275 SEK
APOSPC7963-100G APOSPC7963-25G APOSPC7963-500G
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₄FNO₂
MW: 165.12 g/mol
Smältpunkt: 214…216 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094454
CAS nummer: 164149-28-4