2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7934-25G PC7934-5G
APOSPC7934-25GEA 2425 SEK
APOSPC7934-25G APOSPC7934-5G
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Kokpunkt: 178 °C
Densitet: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00167387
CAS nummer: 19842-76-3