2-Fluoro-6-(methylamino)benzenecarbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Fluoro-6-(methylamino)benzonitrile
PC7924-1G PC7924-250MG
APOSPC7924-1GEA 1250 SEK
APOSPC7924-1G APOSPC7924-250MG
2-Fluoro-6-(methylamino)benzenecarbonitrile 95%
2-Fluoro-6-(methylamino)benzenecarbonitrile
Formel: C₈H₇FN₂
MW: 150,16 g/mol
Smältpunkt: 128…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12193344
CAS nummer: 96783-85-6