3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7918-1G PC7918-500MG
APOSPC7918-1GEA 4025 SEK
APOSPC7918-1G APOSPC7918-500MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₄
Smältpunkt: 78…81 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09475898
CAS nummer: 957120-22-8