2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7903-1G PC7903-250MG PC7903-100MG
APOSPC7903-1GEA 0 SEK
APOSPC7903-1G APOSPC7903-250MG APOSPC7903-100MG
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Smältpunkt: 97…101 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03095329
CAS nummer: 80025-72-5