4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7901-10G PC7901-5G PC7901-1G
APOSPC7901-10GEA 4975 SEK
APOSPC7901-10G APOSPC7901-5G APOSPC7901-1G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrF₄N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 875664-46-3