1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
PC7899-1G PC7899-5G
APOSPC7899-1GEA 990 SEK
APOSPC7899-1G APOSPC7899-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
Formel: C₃HCl₂F₃
Kokpunkt: 53…55 °C
Densitet: 1,4653 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08461577
CAS nummer: 431-27-6