2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxy]propane
PC7896-1G PC7896-25G PC7896-5G PC7896-250MG
APOSPC7896-1GEA 345 SEK
APOSPC7896-1G APOSPC7896-25G APOSPC7896-5G APOSPC7896-250MG
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
Formel: C₈HF₁₇O₂
MW: 452,07 g/mol
Kokpunkt: 103…105 °C
Smältpunkt: –122 °C
Densitet: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00054714
CAS nummer: 3330-14-1