Tris(4-fluorophenyl)phosphine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC7886C-25G PC7886C-100G
APOSPC7886C-25GEA 1200 SEK
APOSPC7886C-25G APOSPC7886C-100G
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 97%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Formel: C₁₈H₁₂F₃P
MW: 316,26 g/mol
Smältpunkt: 80…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013553
CAS nummer: 18437-78-0