1-Chlorononafluorobutane 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7881-5G PC7881-25G
APOSPC7881-5GEA 4350 SEK
APOSPC7881-5G APOSPC7881-25G
1-Chlorononafluorobutane 96%
1-Chlorononafluorobutane
Formel: C₄ClF₉
Kokpunkt: 29 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00798130
CAS nummer: 558-89-4
UN: 3163
ADR: 2.2,