4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7873-1G PC7873-250MG PC7873-5G
APOSPC7873-1GEA 855 SEK
APOSPC7873-1G APOSPC7873-250MG APOSPC7873-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smältpunkt: 117…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08062377
CAS nummer: 183237-86-7