2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC7872-10G PC7872-5G PC7872-1G
APOSPC7872-10GEA 3550 SEK
APOSPC7872-10G APOSPC7872-5G APOSPC7872-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smältpunkt: 222…224 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03428569
CAS nummer: 329014-60-0