2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC7871-5G PC7871-1G
APOSPC7871-5GEA 1875 SEK
APOSPC7871-5G APOSPC7871-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
Smältpunkt: 201…203 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02258849
CAS nummer: 124728-45-6