1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC7869-1G
PC7869-5G
PC7869-10G
APOSPC7869-1GEA
260
SEK
APOSPC7869-1G
APOSPC7869-5G
APOSPC7869-10G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel:
C₁₀H₈F₆O Smältpunkt: 70…74 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01632521 CAS nummer: 368-63-8 |