5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC7863-10G PC7863-5G PC7863-1G
APOSPC7863-10GEA 2800 SEK
APOSPC7863-10G APOSPC7863-5G APOSPC7863-1G
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236274
CAS nummer: 243863-39-0