2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7862-1G PC7862-100MG
APOSPC7862-1GEA 4125 SEK
APOSPC7862-1G APOSPC7862-100MG
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₅N₂
MW: 198,10 g/mol
Smältpunkt: 66…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03840200
CAS nummer: 675602-89-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III