4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7851-1G PC7851-25G PC7851-5G
APOSPC7851-1GEA 260 SEK
APOSPC7851-1G APOSPC7851-25G APOSPC7851-5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Smältpunkt: 144…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01091008
CAS nummer: 220239-68-9