3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7849-25G PC7849-5G PC7849-100G
APOSPC7849-25GEA 1550 SEK
APOSPC7849-25G APOSPC7849-5G APOSPC7849-100G
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
Smältpunkt: 53…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08282773
CAS nummer: 398456-82-1