3,6-Difluorophthalic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7848-1G PC7848-250MG PC7848-5G
APOSPC7848-1GEA 1850 SEK
APOSPC7848-1G APOSPC7848-250MG APOSPC7848-5G
3,6-Difluorophthalic acid 99%
3,6-Difluorophthalic acid
Formel: C₈H₄F₂O₄
MW: 202,11 g/mol
Smältpunkt: 184 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03840499
CAS nummer: 651-97-8