3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7839-10G PC7839-250MG PC7839-5G
APOSPC7839-10GEA 3675 SEK
APOSPC7839-10G APOSPC7839-250MG APOSPC7839-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smältpunkt: 38…41 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115911
CAS nummer: 654-11-5