3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7836-1G PC7836-25G PC7836-5G
APOSPC7836-1GEA 570 SEK
APOSPC7836-1G APOSPC7836-25G APOSPC7836-5G
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97+%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smältpunkt: 137…139 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03428593
CAS nummer: 875664-52-1