5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7829-1G PC7829-250MG
APOSPC7829-1GEA 500 SEK
APOSPC7829-1G APOSPC7829-250MG
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₅F₂NO
Smältpunkt: 75…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05664750
CAS nummer: 874800-58-5