Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (3,3,3-Trifluoropropyl)chlorodimethylsilane
PC7820F-50G PC7820F-100G
APOSPC7820F-50GEA 1975 SEK
APOSPC7820F-50G APOSPC7820F-100G
Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane 97%
Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane
Formel: C₅H₁₀ClF₃Si
MW: 190,67 g/mol
Kokpunkt: 118 °C
Densitet: 1,117 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 20 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00053211
CAS nummer: 1481-41-0
EINECS: 216-039-3
UN: 2985
ADR: 3+8,II