1,1,1-Trifluoropropane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC7819M-25G
PC7819M-5G
APOSPC7819M-25GEA
7425
SEK
APOSPC7819M-25G
APOSPC7819M-5G
1,1,1-Trifluoropropane 97%
1,1,1-Trifluoropropane
Formel:
C₃H₅F₃ MW: 98.07 Kokpunkt: –12 °C Smältpunkt: –148 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
421-07-8 UN: 3161 ADR: 2.1 |