N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7819H-10G PC7819H-1G
APOSPC7819H-10GEA 2075 SEK
APOSPC7819H-10G APOSPC7819H-1G
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea
Formel: C₇H₅F₃N₂S
MW: 206,19 g/mol
Kokpunkt: 162…165 °C
Smältpunkt: 162…165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053006
CAS nummer: 175205-26-2