2,4,6-Trifluorophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC7817P-25G
PC7817P-5G
PC7817P-1G
APOSPC7817P-25GEA
4000
SEK
APOSPC7817P-25G
APOSPC7817P-5G
APOSPC7817P-1G
2,4,6-Trifluorophenol 98%
2,4,6-Trifluorophenol
Formel:
C₆H₃F₃O Smältpunkt: 47…52 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00061216 CAS nummer: 2268-17-9 UN: 3261 ADR: 8,II |