2,3,4-Trifluorophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC7817-100G PC7817-25G PC7817-5G
APOSPC7817-100GEA 3775 SEK
APOSPC7817-100G APOSPC7817-25G APOSPC7817-5G
2,3,4-Trifluorophenol 98%
2,3,4-Trifluorophenol
Formel: C₆H₃F₃O
MW: 148,08 g/mol
Kokpunkt: 68…70 °C/43mmHg
Smältpunkt: 30…34 °C
Densitet: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042426
CAS nummer: 2822-41-5
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III