5,6-Difluoroindole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7808-1G PC7808-5G
APOSPC7808-1GEA 415 SEK
APOSPC7808-1G APOSPC7808-5G
5,6-Difluoroindole
5,6-Difluoroindole
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Smältpunkt: 99 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01075212
CAS nummer: 169674-01-5