4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7803-25G PC7803-100G PC7803-5G PC7803-500G
APOSPC7803-25GEA 260 SEK
APOSPC7803-25G APOSPC7803-100G APOSPC7803-5G APOSPC7803-500G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Kokpunkt: 237 °C
Smältpunkt: 8 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00069418
CAS nummer: 345-18-6