4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC7798-25G PC7798-5G PC7798-1G
APOSPC7798-25GEA 2650 SEK
APOSPC7798-25G APOSPC7798-5G APOSPC7798-1G
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Kokpunkt: 105…106 °C/14mmHg
Flampunkt: 78 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 394-39-8
UN: 3265
ADR: 8,III