3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7783-5G PC7783-1G PC7783-25G PC7783-100G
APOSPC7783-5GEA 260 SEK
APOSPC7783-5G APOSPC7783-1G APOSPC7783-25G APOSPC7783-100G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Smältpunkt: 75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00044104
CAS nummer: 83121-15-7