1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7781-1G PC7781-5G
APOSPC7781-1GEA 2675 SEK
APOSPC7781-1G APOSPC7781-5G
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆HCl₂F₂NO₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 15952-70-2