4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC7773A-100G PC7773A-25G PC7773A-5G
APOSPC7773A-100GEA 755 SEK
APOSPC7773A-100G APOSPC7773A-25G APOSPC7773A-5G
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenol
Formel: C₇H₅F₃OS
MW: 194.18 g/mol
Kokpunkt: 77…78 °C
Smältpunkt: 57…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036035
CAS nummer: 461-84-7