4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7769C-1G PC7769C-5G
APOSPC7769C-1GEA 1200 SEK
APOSPC7769C-1G APOSPC7769C-5G
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol 97%
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol
Formel: C₇HF₇S
MW: 250,14 g/mol
Kokpunkt: 169 °C
Densitet: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00191594
CAS nummer: 651-84-3