tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, N-BOC protected
PC7763-1G PC7763-250MG
APOSPC7763-1GEA 2075 SEK
APOSPC7763-1G APOSPC7763-250MG
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate
Formel: C₁₃H₁₄F₃NO₄
MW: 305.26 g/mol
Smältpunkt: 102…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08669635
CAS nummer: 505084-60-6