2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Bromo-4-fluorochlorobenzene, 2-Bromo-4-chlorofluorobenzene, 1-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 3-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
PC7752-100G PC7752-25G PC7752-5G
APOSPC7752-100GEA 670 SEK
APOSPC7752-100G APOSPC7752-25G APOSPC7752-5G
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
Kokpunkt: 180 °C
Densitet: 1.719 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672934
CAS nummer: 1996-30-1