5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7735-1G PC7735-5G PC7735-10G
APOSPC7735-1GEA 260 SEK
APOSPC7735-1G APOSPC7735-5G APOSPC7735-10G
5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO₂
Smältpunkt: 37 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00671767
CAS nummer: 426831-32-5