6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7724-100G PC7724-25G PC7724-5G
APOSPC7724-100GEA 7750 SEK
APOSPC7724-100G APOSPC7724-25G APOSPC7724-5G
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Formel: C₁₀H₇FN₂
Smältpunkt: 50…53 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09756481
CAS nummer: 2341-25-5