1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
Leverantör: Apollo Scientific
PC7718G-1G PC7718G-5G
APOSPC7718G-1GEA 1475 SEK
APOSPC7718G-1G APOSPC7718G-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,17 g/mol
Kokpunkt: 90 °C/0,05mmHg
Smältpunkt: 71…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060493
CAS nummer: 25371-98-6