4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7717-5G PC7717-25G PC7717-1G
APOSPC7717-5GEA 650 SEK
APOSPC7717-5G APOSPC7717-25G APOSPC7717-1G
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Kokpunkt: 118…122 °C/17mmHg
Smältpunkt: 59…66 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00042508
CAS nummer: 368-90-1