2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7716-1G PC7716-5G
APOSPC7716-1GEA 515 SEK
APOSPC7716-1G APOSPC7716-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Smältpunkt: 56…63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052687
CAS nummer: 365-34-4