3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC7712-10G PC7712-5G
APOSPC7712-10GEA 7725 SEK
APOSPC7712-10G APOSPC7712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Kokpunkt: 142…144 °C
Smältpunkt: –43 °C
Densitet: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368053
CAS nummer: 81565-19-7
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III